Learn More
Maprotilin-HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462555 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462555 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMMPT1217HC50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Maprotilin-HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Maprotiline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H23 N . Cl H
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-Name N-Methyl-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-propanaminhydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Menge 50 mg
Formelmasse 313,1597 g/mol