Learn More
Maprotilin EP Verunreinigung C (als Hydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
Maprotilin EP Verunreinigung C (als Hydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 92202-51-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H21 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Maprotiline Hydrochloride Imp. C (EP), Maprotiline Imp. C (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Maprotiline Impurity C as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19;/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC-Name | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-aminhydrochlorid |
| Mehr anzeigen |