Learn More
Invitrogen™ Human MAPK9 (JNK2), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK9 (JNK2), His Tag Recombinant Protein
836.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002743
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 52.2 kDa
Gen-Alias MAPK9 (JNK2)
Kinase-Familie MAP Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11523477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV3620
10μg
836.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15438483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR6568B
100μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10686013
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4018
1 mg
11220.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • MAPK9 (JNK2) is a serine⁄threonine kinase which plays an important role in the MAPK pathway.
  • Gibco™ MarrowMAX™ Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002743
52.2 kDa
MAP Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Baculovirus
Kinase Assay
MAPK9 (JNK2)
Human
His Tag
Dry Ice