Learn More
MAPK14 (p38 α) Recombinant Human Protein
MAPK14 (p38 α), rekombinantes, humanes Protein
760.00 CHF - 10050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_620581 |
---|---|
Gebräuchliche Bezeichnung | MAPK14 (p38 α±), rekombinantes humanes Protein |
Expressionssystem | E. coli |
Molekulargewicht | 67.6 kDa |
Name | MAPK14 (p38 α±), rekombinantes humanes Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10083242
|
Invitrogen
PV3598 |
1 mg |
10050.00 CHF
1 Milligramm |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
11573417
|
Invitrogen
PV3304 |
10 μ g |
760.00 CHF
10 Mikrogramm |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Beschreibung
MAPK14 (p38 alpha) ist ein Mitglied der stressaktivierten Proteinkinase-Klasse von MAPKs.Spezifikation
NP_620581 | |
E. coli | |
MAPK14 (p38 α±), rekombinantes humanes Protein | |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. | |
Kinase-Assay |
MAPK14 (p38 α±), rekombinantes humanes Protein | |
67.6 kDa | |
Je 1 | |
–80 °C | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.