Learn More
Invitrogen™ Human MAPK13 (p38 delta), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK13 (p38 delta), His Tag Recombinant Protein
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002745 |
---|---|
Gen-Alias | MAPK13 (p38 δ) |
Kinase-Familie | MAP Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593487
|
Invitrogen™
PV3656 |
10μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15448493
|
Invitrogen™
PR6835B |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10414842
|
Invitrogen™
PV4017 |
1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
MAPK13 (p38 delta) transduces a variety of extracellular signals, including cytokine and environmental stress responses.
Spezifikation
NP_002745 | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MAPK13 (p38 δ) | |
Human | |
His Tag |