Learn More
Human MAPK10 (JNK3), GST Tag Recombinant Protein
Human MAPK10 (JNK3), GST Tag Recombinant Protein
838.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002744
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 76.6 kDa
Gen-Alias MAPK10 (JNK3)
Kinase-Familie MAP Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10414213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV4563
10μg
838.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAPK10 (JNK3) is a neuronal-specific form of c-Jun N-terminal kinases (JNKs). MAPK10 is involved in neuronal apoptosis and phosphorylates MAP2K4.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002744
76.6 kDa
MAP Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Kinase Assay
MAPK10 (JNK3)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group
Baculovirus