missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAPK-Familie-Aktivierung, Multispezies InstantOne™ ELISA-Kit

Artikelnummer. 15550817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Conditionnement:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15550817 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Der InstantOne-ELISA für die MAPK-Familie enthält Reagenzien für insgesamt 96 Vertiefungen (jeweils 32 Vertiefungen für phospho-ERK, phopsho-p38 und phospho-JNK)

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.

Code produit 15550817 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 858619511

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Der InstantOne-ELISA für die MAPK-Familie enthält Reagenzien für insgesamt 96 Vertiefungen (jeweils 32 Vertiefungen für phospho-ERK, phopsho-p38 und phospho-JNK)

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.

Includes

  • Anwenderhandbuch
  • Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204, Thr182/Tyr187) Capture-Antikörperreagenz
  • Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204, Thr182/Tyr187) Nachweisantikörperreagenz
  • phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Capture-Antikörperreagenz
  • phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Nachweisantikörperreagenz
  • phospho-JNK 1/2 (Thr183/Tyr185) Capture-Antikörperreagenz
  • phospho-JNK 1/2 (Thr183/Tyr185) Nachweisantikörperreagenz

InstantOne ELISA

Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die genaue Messung von phosphoryliertem ERK 1/2 (Human, Maus, Hamster), p38 MAPK (Human, Maus) und JNK 1/2 (Human, Maus) in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von phosphorylisiertem Rattenmolekülen wird ebenfalls erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.

MAP-Kinasen spielen eine bedeutende Rolle in vielen biologischen Prozessen, einschließlich Zelladhäsion und -ausbreitung, Zelldifferenzierung und Apoptose. MAPKBP-1 (Mitogen-aktiviertes Proteinkinase-Bindungsprotein 1), auch als JNKBP-1 bekannt, ist ein aus 1,514 Aminosäuren bestehendes Protein, das zwölf WD-Wiederholungen enthält. Es wird vermutet, dass MAPKBP-1 von TRAF2 (TNF-Rezeptor-assoziierter Faktor 2) und Tak1 (TGF-β-aktivierte Kinase 1) induziert wird und als Adapterprotein für die NFκB (Nuklearfaktor κ-B)-Aktivierung fungiert. MAPKBP-1 interagiert mit JNK3 und kann die TRAF2-Polyubiquitinierung fördern. MAPKBP-1 besteht als sechs alternativ gespleißten Varianten und wird durch ein Gen codiert, das sich auf dem menschlichen Chromosom 15 befindet. Das menschliche Chromosom 15 beherbergt über 700 Gene und umfasst fast 3 % des Genoms des Menschen. Das Angelman-Syndrom, das Prader-Willi-Syndrom, die Tay-Sachs-Krankheit und das Marfan-Syndrom sind alle mit Defekten in auf Chromosom 15 lokalisierten Genen assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Zugriffsnummer P27361,P28482,P45983,Q16539
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human, Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1432, 5594, 5595, 5599
Gensymbol ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44MAPK,PRKM3,p44-ERK1,p44-MAPK,JNK,JNK-46,JNK1,JNK1A2,JNK21B1/2,PRKM8,SAPK1,SAPK1c,CSBP,CSBP1,CSBP2,CSPB1,
Kitinhalt Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ERK, p38, JNK
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 10 Min
Afficher plus Afficher moins

Nur für Forschungszwecke

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.