Learn More
Mapenterol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mapenterol hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H |
| Formelmasse | 360.0983 |
| Reinheit (%) | >95% |