missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP6D1 Antibody (Genentech patent anti-STOP-1) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Beschreibung
MAP6D1 Monoclonal antibody specifically detects MAP6D1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MAP6D1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Genentech patent anti-STOP-1 |
| Konjugat | Janelia Fluor 635 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FLJ12748, MAP6 domain containing 1, MAP6 domain-containing protein 1,21 kDa STOP-like protein, MAPO6D1, SL21, STOP-like protein 21 |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | STOP1 |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?