Learn More
Invitrogen™ MAP3K8 (COT) rekombinantes humanes Protein
MAP3K8 (COT) ist eine Serin/Threonin-Kinase.
Marke: Invitrogen™ PV4330
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
MAP3K8 kann sowohl den MAP- als auch den JNK-Kinase-Signalweg aktivieren und spielt eine Rolle im Zellzyklus.
Spezifikation
NP_005195 | |
Kinaseassay | |
Gefroren | |
69.9 kDa | |
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden. | |
katalytisch | |
STE Unique Kinase-Familie | |
Ja |
Baculovirus | |
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse | |
50 mM Tris-HCl pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin | |
1 mg | |
RUO - Nur für Forschungszwecke | |
MAP3K8 (COT) | |
Human | |
GST-Markierung |