Learn More
Invitrogen™ MAP2K3 (MEK3) Recombinant Human Protein
MAP2K3 (MEK3) is a dual-specificity protein kinase which acts in cellular signal transduction pathways.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002747
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Molekulargewicht 64.2kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15408483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR6413A
100μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10402713
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4006
1mg
11220.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAP2K3 (MEK3) is necessary for the expression of glucose transporter.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002747
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE7 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
64.2kDa
RUO - research use only
MAP2K3 (MEK3)
Human
GST Tag
Frozen