Learn More
MAP2 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
402.00 CHF - 654.00 CHF
Spezifikation
Antigen MAP2
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000-1:2000
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18646018
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-05552-100ul
100 μg
654.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18689747
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-05552-50ul
50 μg
402.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MAP2 Polyclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
MAP2
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
MAP2
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Goat
Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers
50% PBS, 50% glycerol
4133
IgG1
Immunogen affinity purified