Learn More
Slice™ Manueller Mehrzweckschaber mit Sicherheitsklinge
Artikelnummer. 16453649
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16453649 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16453649 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05 CHF
    30.63 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.42 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Manuell einziehbarer Schaber mit haltbarer, finger-friendly™ Sicherheitsklinge
  • Art der angebrachten Klinge: abgerundete Spitze
  • Langlebiger Nylongriff mit Soft-Touch-Komfortgriffen
  • Beidhändig verwendbar
  • Kompatible Klingen: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Die Kante hält 11-mal länger als Metall.
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Der Griff verfügt über ein integriertes Loch für das Trageband
  • Ideal zum Schaben von Farbe, Rost und Klebstoffen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Länge (angloamerikanisch) 5,39 in.
Länge (metrisch) 137 mm
Material GFN, TPEE, POM, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 2,33 oz.
Gewicht (metrisch) 66,1 g
Breite (angloamerikanisch) 2,88 in.
Breite (metrisch) 73,2 mm
Grifftyp Feste Klinge
Produkttyp Schaber