Learn More
Slice™ Manuelles Mehrzweckmesser
Artikelnummer. 16423639
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16423639 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16423639 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.10 CHF
    33.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.54 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das langlebige Mehrzweckmesser verfügt über eine finger-friendly™ Sicherheitsklinge aus moderner Keramik
  • Griffart: 5-Positionen
  • Haltbarer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon
  • Kompatible Klingen: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Beidhändig verwendbar
  • Dank der Lochs für ein Trageband bleibt das Gerät griffbereit
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Ermöglicht zwei Schnitttiefen
Spezifikation
Grifftyp 5 Positionen
Produkttyp Kastenschneider, Mehrzweckmesser
Länge (angloamerikanisch) 6,06 in.
Länge (metrisch) 154 mm
Material GFN, POM, Karbonstahl, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 Keramikklinge
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 2,35 oz.
Gewicht (metrisch) 66,5 g
Breite (angloamerikanisch) 1,41 in.
Breite (metrisch) 35,7 mm