Learn More
Slice™ Manueller Minischneider
Artikelnummer. 16423619
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16423619 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16423619 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95 CHF
    15.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.63 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Slice ™ manuelle Minischneider bietet eine manuelle Einziehoption mit einem arretierbarer Klinger.
  • Version des beliebten Minischneiders mit manuellem Einzug
  • Integrierter Magnet
  • Einfacher Klingentausch für Linkshänder
  • finger-friendly™ Klinge
  • Bei sich wiederholenden Schneidaufgaben ist das manuelle Zurückziehen für Anwender eine einfachere Möglichkeit der Handhabung von Schneidwerkzeugen: Schieben Sie die Klinge einfach auf die gewünschte Position aus und schneiden Sie.
  • Im Lieferumfang ist eine Klinge mit abgerundeter Spitze enthalten. Das Produkt ist jedoch auch mit optionalen spitzen Klingen kompatibel. Alle Klingen sind mit dem gleichen Schneidendesign ausgestattet, durch das sie sicherer zu handhaben sind als herkömmliche Klingen.
  • Typ der angebrachten Klinge: Abgerundete Spitze
  • Der Griff verfügt über einen integrierten Magneten
  • Mit beiden Händen verwendbar: Umgekehrte Klingenausrichtung für Linkshänder
  • finger-friendly™ Klinge schneidet effektiv
  • Weniger Klingenwechsel reduzieren Verletzungen und senken die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Klinge aus 100 Prozent Zirkonoxid
  • Die Klingenschneide hält bis zu 11,2x länger als Metall
  • Kompatible Klingen: 10404, 10408
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) 10404, 10408 Klinge
Länge (angloamerikanisch) 2,44 in.
Länge (metrisch) 62,0 mm
Material ABS, POM, NdFeB-Magnet, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielles Schneiden
Enthält 1 Keramikklinge 10404 mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,63 oz.
Gewicht (metrisch) 17,82 g
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38 mm