Learn More
Slice™ Manuelles Mehrzweckmesser mit Metallgriff
Artikelnummer. 16463609
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16463609 Grau/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16463609 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90 CHF
    34.78 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.12 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Slice™ manuelle Mehrzweckmesser mit Metallgriff verfügt über einen manuell einziehbaren Schieber mit 3 festen Schnittpositionen.
  • Der Schieber für manuelles Einziehen bietet drei feste Schnittpositionen für verschiedene Aufgaben sowie eine vollständig zurückgezogene Position für sichere Aufbewahrung.
  • Die integrierte Klingengarage nimmt eine Ersatzklinge auf.
  • Die finger-friendly™ Schneide reduziert Schnitte.
  • Hervorragende Verschleißbeständigkeit
  • Die Klingen sind chemisch inert, rosten also nie.
  • Typ der angebrachten Klinge: Abgerundete Spitze
  • Langlebiger Metallgriff mit starker Oberflächenstrukturierung
  • Manueller Einzug mit 3 Schnittpositionen
  • Beidhändig verwendbar
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Klinge aus 100 Prozent Zirkonoxid
  • Weniger Messerwechsel bedeuten weniger Verletzungen
  • Kompatible Klingen: 10523, 10524, 10525
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) 10524, 10523, 10525 Klinge
Länge (angloamerikanisch) 6,69 in.
Länge (metrisch) 170 mm
Material Karbonstahl, Aluminium-Stahllegierung, Zink-Stahllegierung, GFN, TPR, Edelstahl, Zirkonoxid
Farbe Grau/Orange
Beschreibung Manueller Einzug
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielles Schneiden
Enthält 1 Keramikklinge 10524 mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 3,54 oz.
Gewicht (metrisch) 100,3 g
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38 mm