Learn More
Slice™ Manuelles Industriemesser
Artikelnummer. 16453639
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16453639 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16453639 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.25 CHF
    40.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.18 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Manuelles Einziehen mit 4 Schnitttiefen: max. Tiefe von 76 mm
  • Art der angebrachten Klinge: abgerundete Spitze
  • Langlebiger Nylongriff
  • Beidhändig verwendbares Design: umgekehrte Klingenausrichtung für Linkshänder
  • Finger-friendly™ Die Kante hält 11-mal länger als Metall.
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Die Klinge ist bis 1600 °C °sicher.
  • Kompatible Klingen: 10538, 10539, 10540
  • Mit integriertem Loch für Trageband und schnell wechselbarer Klinge
Spezifikation
Grifftyp 5 Positionen
Produkttyp Mehrzweckmesser
Länge (angloamerikanisch) 6,09 in.
Länge (metrisch) 154,7 mm
Material GFN, POM, Edelstahl, Karbonstahl, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 2,54 oz.
Gewicht (metrisch) 72 g
Breite (angloamerikanisch) 1,34 in.
Breite (metrisch) 34 mm