Learn More
Thermo Scientific™ Handbördelzange
Artikelnummer. 12490078
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
12490078 1 Stück
12410268 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12490078 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C4012103
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit der manuellen Bördelzange von Thermo Scientific können Sie sichere, wiederholbare Bördelverbindungen herstellen oder Dichtungen entfernen und so das Risiko von Beschädigungen minimieren.
  • Leichte Präzisionsbördelzangen zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- oder Serumfläschchen.
  • Für standardmäßige Aluminiumdichtungen oder Flip-Off-Dichtungen
  • Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt.
  • Der Griff besitzt eine justierbare Stellschraube, sodass Verschlüsse mit Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschlüsse für Autosampler-Fläschchen
Produkttyp Manuelle Bördelzange