Learn More
Interscience Scan 100 Manual Colony Counter
Artikelnummer. 12618685
Click to view available options
Displaytyp:
LCD-Anzeige
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12618685
Marke: Interscience 435000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
High-tech manual colony counter remarkable for user-friendliness and ergonomics. Colony Counter Scan 100 features an LED lighting system and darkfield technology for accurate and contrasted colony viewing.
Manual colony counter with LEDs Lighting, USB data transfer, black/white background (100-240V) delivered with:
  • 1 white background plate
  • 1 dia. 90 mm Petri dish adapter
  • 1 black marker pen
  • 1 power cable
  • 1 USB cable
  • 1 quick user guide
Spezifikation
Produkttyp Manual colony counter
Displaytyp LCD-Anzeige
Beschreibung Scan 100 enables the accurate counting of colonies on any type of media. The integrated USB key enables to export the results to guarantee traceability. Diameter of Petri Dishes : dia. 55, 65, 90 and 150 mm
Farbe Gray (STAINLESS STEEL)
Nachweisverfahren Manual colony counter (from 0 to 1998 CFU)
Feld For all culture supports: Petri dishes: dia. 55 - 150 mm: PetriFilmTM, Compact DryTM, MC-Media PadsTM, easyPlateTM, filtration membranes
Vergrößerung The magnifying lens is in option (Ref. 435 001)
Material Stainless Steel, Neoprene cell
Hauptspeicher Data export to LIMS, via USB, as CSV spreadsheet (ExcelTM) or text (WordTM) format
Modell Scan 100
Art des Auslasses USB
Produktlinie Colony counter
Menge 1
Gesamtzahl From 0 to 1998 CFU
Abmessungen (L x B x H) 24.9 x 31.2 x 17.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6.81 in.
Höhe (metrisch) 18cm
Länge (angloamerikanisch) 9.80 in.
Länge (metrisch) 25cm
Breite (angloamerikanisch) 12.28 in.
Breite (metrisch) 31cm
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lb
Gewicht (metrisch) 4.57 kg
Frequenz 50-60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung Max power: 5 W
Zertifizierung/Konformität ISO 7218 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Zur Verwendung mit (Anwendung) The Scan 100 colony counter enables the accurate counting of colonies on any type of media. It is used in the food, environmental, pharmaceutical, cosmetics, veterinary and public institutes research.
Zur Verwendung mit (Geräte) For all culture supports: Petri dishes: dia. 55 - 150 mm: PetriFilmTM, Compact DryTM, MC-Media PadsTM, easyPlateTM, filtration membranes
Enthält Delivered with: 1 white background plate, 1 dia. 90 mm Petri dish adapter, 1 black marker pen, 1 power cable, 1 USB cable, 1 quick user guide Attention : The magnifying lens is in option (Ref. 435 001)
Gewährleistung 3-year warranty after recording the warranty card