Learn More
Slice™ Manueller Kastenschneider
Artikelnummer. 16403609
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16403609 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16403609 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.60 CHF
    27.68 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.92 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über eine finger-friendly™ Sicherheitsklinge aus moderner Keramik
  • Griffart: 3-Positionen
  • Markanter schützender ergo-J-Haken-Griff
  • Kompatible Klingen: 10404, 10408
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Enthält 1 doppelseitige Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze
  • Beidhändig verwendbar
  • Gewinner des Red Dot Design Award
  • Klinge kann für zwei verschiedene Schnitttiefen verlängert werden
Spezifikation
Grifftyp 3 Positionen
Produkttyp Kastenschneider
Länge (angloamerikanisch) 6,69 in.
Länge (metrisch) 170 mm
Material TPEE, GFN, POM, Karbonstahl, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 doppelseitige Sicherheitsklinge mit runder Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 3,54 oz.
Gewicht (metrisch) 100,3 g
Breite (angloamerikanisch) 3,4 in.
Breite (metrisch) 86,35 mm