Learn More
Mannitol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10725531 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10725531 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10725531 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/2400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 69-65-8
Schmelzpunkt 165°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H14O6
MDL-Nummer 64287
Menge 500 g
Formelmasse 182.17g/mol
Physikalische Form Fest