Learn More
Mannitol, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31750721 500 g 500 Gramm
31750697 2.5 kg 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31750721 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCM0200500B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Siedepunkt Ungefähr 290 °C bis 295 °C
Glührückstand Max 0,01%
Verlust bei Trocknung Maximal 0,05 %
Verpackung White Poly Wide Mouth Bottle
Menge 500 g
Spezifische Drehung 23,3-24,3°
Güte ACS
Unlösliche Stoffe Max 0,01%
Titrierbare Säure Max. 0,0008 mEq/g
Physikalische Form Crystalline Powder or Lumps