Learn More
Masterflex™ Magnetventil zum Verteilermischen
Click to view available options
Material:
PEEK, PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hervorragend geeignet für mehrere Flüssigkeits- oder Gassteuerungssysteme mit aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten
- Mit PTFE oder PEEK benetzte Teile
- Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer
- Geeignet für Verwendung mit Druck oder Vakuum
- Flussmuster: 3 Magnetventile, 3 Einlässe, 1 Auslass
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ventil |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Anschlusstyp | 1/4 Zoll bis 28 UNF |
| Material | PEEK, PTFE |
| Druck | Einlassanschluss: 20 psi; gemeinsamer Anschluss: 35 psi |