Spezifikation
| Schmelzpunkt | 535°C |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 86.94g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.