Learn More
Mangan(IV)-oxid, aktiviert, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488979 500 g 500 Gramm
15468979 10 g 10 Gramm
15478979 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13253.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Manganese(IV) oxide is suitable for use in batteries. It is widely used for the selective oxidation of allylic and benzylic alcohols to aldehydes or ketones, as a co-oxidant in combination with 1,4-benzoquinone and in the allylic oxidation of olefins catalyzed by Palladium(II)­ acetate. It acts a reagent for oxidations. It is the source of manganese and all its compounds, largely used in manufacturing of manganese steel, for making amethyst glass, decolorizing glass, painting on porcelain, faience and majolica. The precipitate is used in electrotechnics, pigments, browning gun barrels, drier for paints and varnishes, printing and dyeing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(IV)-oxid ist für den Einsatz in Batterien geeignet. Es wird häufig für die selektive Oxidation von allylischen und benzylischen Alkoholen zu Aldehyden oder Ketonen verwendet, als Co-Oxidationsmittel in Kombination mit 1,4-Benzochinon und bei der allylischen Oxidation von Olefinen, die von Palladium(II)-acetat katalysiert werden. Es fungiert als Reagenz für Oxidationen. Es ist die Quelle von Mangan und all seiner Verbindungen, die hauptsächlich bei der Herstellung von Manganstahl, bei der Herstellung von Amethystglas, der Entfärbung von Glas, der Bemalung von Porzellan, Fayence und Majolika verwendet werden. Der Niederschlag wird in der Elektrotechnik, Pigmenten, Brünierung von Gewehrläufen, Trocknern für Farben und Lacke, Druck- und Färbetextilien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide activated
Schmelzpunkt ∽535°C (decomposition)
Menge 500 g
Merck Index 14,5730
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Dichte 5.026
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese (IV) oxide, activated
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese dioxide