Learn More
Mangan(IV)-oxid aktiviert, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15676090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15676090
Marke: Honeywell-Fluka 635481KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Technisch, aktiviert, ≥ 90 % (RT)
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mangandioxid, Mangan(IV)-oxid, Manganperoxid, Mangansuperoxid, Manganschwarz, Manganbinoxid, Manganoxid, Schwarzes Manganoxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(IV)-oxid, aktiviert
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86.94 mol
Reinheit (%) ≥90 % (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide activated
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.