Learn More
Mangan(IV)-oxid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10626402 5 g Glasflasche 5 Gramm
10259643 25 g Glasflasche 25 Gramm
13448438 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide
Schmelzpunkt 535.0°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Strukturformel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15,5795
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.02g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.