Learn More
Mangan(IV)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080991
Click to view available options
Menge:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Kilogramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11488830
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10765.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Manganese(IV) oxide is used as a pigment and as a reagent inorganic synthesis especially for the oxidation of allylic alcohols. It is also used for dry -cell batteries such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is involved in the preparation of other manganese compounds. It is a precursor to ferromanganese and related alloys, which is useful in the steel industry. It catalyses the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen and water. Further, it is used to prepare manganese(II) sulfate, manganese(II) chloride and potassium permanganate. In addition to this, it is used in ceramics and glass manufacturing as an inorganic pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(IV)-oxid wird als Pigment und als Reagenz bei der anorganischen Synthese, insbesondere bei der Oxidation von allylischen Alkoholen verwendet. Es wird auch für Trockenzellbatterien wie Alkalibatterien und Zink-Kohle-Batterie verwendet. Es ist an der Herstellung anderer Manganverbindungen beteiligt. Es ist eine Vorstufe von Ferromangan und verwandten Legierungen, was in der Stahlindustrie nützlich ist. Es katalysiert die Zersetzung von Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und Wasser. Außerdem wird es zur Herstellung von Mangan(II)-sulfat, Mangan(II)-chlorid und Kaliumpermanganat verwendet. Darüber hinaus wird es in der Keramik- und Glasherstellung als anorganisches Pigment verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese (IV) oxide
Schmelzpunkt 535°C (decomposition)
Menge 10 g
Merck Index 14,5730
Löslichkeitsinformationen Insoluble aq. soln..
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) 98%
Dichte 5.026
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(IV) oxide