Learn More
Mangan(IV)-oxid, ≥90 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120548 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15633210
Marke: Honeywell Research Chemicals 310700500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
10 Μm, Reagenzgütegrad, ≥90 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mangandioxid, Mangan(IV)-oxid, Manganperoxid, Mangansuperoxid, Manganschwarz, Manganbinoxid, Manganoxid, Schwarzes Manganoxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(IV)-oxid
Schmelzpunkt 535 °C
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86.94 mol
Reinheit (%) ≥ 90 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.21 g/cm3