Learn More
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412837
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15412837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047050.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19513-05-4
Summenformel C6H9MnO6
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00150022
InChI-Schlüssel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) acetate dihydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Fest
Menge 10 g
Strukturformel Mn(OOCCH3)3·2H2O
Beilstein 3732626
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 268.10 (232.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Hygroskopisch