Learn More
Mangan(II)-Titanoxid, gelbes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781993
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11382228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013133.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12032-74-5 | MnTiO3
Manganese(II) titanium oxide is used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-74-5
Summenformel MnTiO3
MDL-Nummer MFCD00016216
Synonym manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) titanium oxide
Schmelzpunkt 1360°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 150.84
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.54g/cm3 at 20°C