Learn More
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026208
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10101-68-5
H8MnO8S
223.054
MFCD00149160
CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
22572548
CHEBI:86358
Mangan(2+);sulfat;tetrahydrat
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10101-68-5
H8MnO8S
223.054
MFCD00149160
CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
22572548
CHEBI:86358
Mangan(2+);sulfat;tetrahydrat
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(II)-Sulfat-Tetrahydrat ist ein wesentliches Mineral, das in Kapsel-, Tabletten- und flüssiger Form verwendet wird und wesentliche Nährstoffe wie Vitamine, Proteine und ähnliche Nährsubstanzen liefert. Es durchläuft eine Elektrolyse zu Mangandioxid. Nach Oxidation wird es zu chemischem Mangandioxid (CMD) und findet Anwendung in Trockenzellbatterien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Verliert das gesamte Wasser bei 400 bis 450 °. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel MnSO4·4H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 223.06 (151.00 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate