Learn More
Mangan(II)-sulfatmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498237 2500 g 2500 Gramm
11478237 100 g 100 Gramm
11488237 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17615.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat wirkt als Farbstoff in Farben. Es wird bei der Herstellung von Mangan und Mangandioxid verwendet. Es findet Anwendung für die Sanierung von manganarmen Böden. Es wird auch in Trockenzellbatterien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Verliert das gesamte Wasser bei 400 bis 450 °. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+); Sulfat; Hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Menge 2500 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.95
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 169.02 (151.00 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate