Learn More
Mangan(II)-sulfatmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat wirkt als Farbstoff in Farben. Es wird bei der Herstellung von Mangan und Mangandioxid verwendet. Es findet Anwendung für die Sanierung von manganarmen Böden. Es wird auch in Trockenzellbatterien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Verliert das gesamte Wasser bei 400 bis 450 °. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| pH | 3 to 3.5 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5739 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether. |
| Formelmasse | 169.02 (151.00 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate