Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, ≥99 %, Honeywell™, Reagentplus™
Artikelnummer. p-7120547 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15667960
Marke: Honeywell Research Chemicals M7634100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Mangansulfat-Monohydrat, Mangan(II)-sulfatmonohydrat, Mangansulfathydrat, Mangan(II)-sulfathydrat, Mangan2+-Sulfatmonohydrat, Mangansulfat USP, Mangan2+-Sulfathydrat, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-sulfatmonohydrat
Schmelzpunkt 700 °C
Farbe Rot
pH 3.0 bis 3.5 (bei 50 g/l 20 °C)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel MnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 169.02 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche