Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, ≥99 %, Honeywell™, Reagentplus™
Artikelnummer. 15687960 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15687960 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15667960 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15677960 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15687960 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. M7634500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Mangansulfat-Monohydrat, Mangan(II)-sulfatmonohydrat, Mangansulfathydrat, Mangan(II)-sulfathydrat, Mangan2+-Sulfatmonohydrat, Mangansulfat USP, Mangan2+-Sulfathydrat, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-sulfatmonohydrat
Schmelzpunkt 700 °C
Farbe Rot
pH 3.0 bis 3.5 (bei 50 g/l 20 °C)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel MnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 169.02 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche