Learn More
Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat, ≥97.0 % (KT), Honeywell™™
Artikelnummer. 15656090 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15656090
Marke: Honeywell Research Chemicals 63547100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 97.0 %
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20694-39-7
Summenformel H8MnN2O10
Molekulargewicht (g/mol) 251.006
MDL-Nummer MFCD00149789
InChI-Schlüssel ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat, Mangannitrat-Tetrahydrat, Mangan2+-Ionentetrahydrat-Dinitrat, Mangandinitrat-Tetrahydrat, Salpetersäure, Mangan2+-Salz, Tetrahydrat, Mangan2+-Dinitrat-Tetrahydrat, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC-Name Mangan(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-Nitrat-Tetrahydrat
Farbe Rosa
pH Sauer
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel Mn(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN2724
Formelmasse 251.01 mol
Reinheit (%) ≥97.0 % (KT)