Learn More
Mangan(II)-nitrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337668
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11337668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033340.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10377-66-9 | MnN2O6 | 178.946 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-66-9
Summenformel MnN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.946
MDL-Nummer MFCD00011112
InChI-Schlüssel MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
IUPAC-Name Mangan(2+);dinitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) nitrate
Namenshinweis 50% w/w aq. Soln
Farbe Rosa
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 g
Formelmasse 178.95
Aussehen Pink liquid
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C