Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10376090 1 kg 1 Kilogramm
10181620 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376090 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/1850/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Rot
pH 4 to 6
Physikalische Form Festes Pulver
Menge 1 kg
Formelmasse 197.91g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.