Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12397083 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12397083 500 g Glasflasche 500 Gramm
12387083 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12397083 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193455000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Schmelzpunkt 58.0°C
Menge 500 g
Strukturformel MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Merck Index 15,5793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 197.91
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.