Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, ≥99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120542 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617950 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15627950 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15617950 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. M3634100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-chloridtetrahydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Rosa
pH 4.0 bis 6.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel MnCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Completely soluble in water
Formelmasse 197.91 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.913 g/cu.cm