Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, ≥99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15627950 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15627950 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15617950 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15627950 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. M3634500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-chloridtetrahydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Rosa
pH 4.0 bis 6.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel MnCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Completely soluble in water
Formelmasse 197.91 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.913 g/cu.cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.