Learn More
Mangan(II)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301948
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11301948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011868.A9
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
MDL-Nummer MFCD00011114
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Siedepunkt 1190°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride
Schmelzpunkt 650°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristallin/Flocken
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Mangan(2+);dichlorid
Formelmasse 125.84
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.977
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis