Learn More
Mangan(II)-bromid, wasserfrei, 99 %, H2O < 0.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049990
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11382988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032736.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13446-03-2
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-03-2
MDL-Nummer MFCD00011113
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) bromide
Schmelzpunkt 698°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Merck Index 14,5725
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1273g/L)
Formelmasse 214.76
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) H2O <0.3%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.38 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese bromide (MnBr2)