Learn More
Mangan(II)-bromid, wasserfrei, 99 %, H2O < 0.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese(II) bromide |
| Schmelzpunkt | 698°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| Merck Index | 14,5725 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. (1273g/L) |
| Formelmasse | 214.76 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | H2O <0.3% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese(II) bromide, anhydrous
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Manganese bromide (MnBr2)