Learn More
Mangan(II)-acetat-Tetrahydrat, ≥99.0 % (KT), Honeywell™™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteDescription
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Mangan(II)-acetattetrahydrat |
| Schmelzpunkt | 80 °C |
| Farbe | Rosa |
| pH | Sauer |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | CH3COO)2Mn · 4H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3730728 |
| Formelmasse | 245.09 mol |
| Show More |