Learn More
Mangan(II)2-Ethylhexanoat, 40 % w/w in Lösungsbenzin, 6 % Mn, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11378927 250 g 250 Gramm
11358927 1 kg 1 Kilogramm
11368927 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11378927 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 038607.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13434-24-7 | C16H30MnO4 | 341.35 g/mol
Used as paint driers. Accelerating curing agent for unsaturated polyester. Also used as a intermediate for dyestuff, pharmaceutical, syntheses material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13434-24-7
Summenformel C16H30MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.35
MDL-Nummer MFCD00058698
InChI-Schlüssel FHRAKXJVEOBCBQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bis 2-ethylhexanoate, manganese 2-ethylhexanoate, manganese 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt 2:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt 1:?, manganese tallate 2-ethylhexanoate, manganous 2-ethylhexanoate, mmanganese 2-ethylhexanoate
PubChem CID 114521
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Mangan(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Mn+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Manganese(II) 2-ethylhexanoate
Farbe Braun
Dichte 0.897 g/mL
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Petroleum-like
Menge 250 g
UN-Nummer UN1268
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 341.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % w/w in Terpentinersatz, 6 % Mn
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Stoddard solvent