Learn More
Mangan(II) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024322
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11433038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18762.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-58-9
Summenformel C10H14MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.16
MDL-Nummer MFCD00000022 MFCD09998212
InChI-Schlüssel ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Synonym bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
IUPAC-Name bis(4-hydroxypent-3-en-2-one) dihydrate manganese
SMILES [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 260°C to 262°C (decomposition)
Dichte 1.6
Menge 25 g
Formelmasse 253.16