Learn More
Mangan(II) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453038 500 g 500 Gramm
11433038 25 g 25 Gramm
11443038 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18762.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14024-58-9
Summenformel C10H14MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.16
MDL-Nummer MFCD00000022 MFCD09998212
InChI-Schlüssel ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Synonym bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
IUPAC-Name bis(4-hydroxypent-3-en-2-one) dihydrate manganese
SMILES [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 260°C to 262°C (decomposition)
Dichte 1.6
Menge 500 g
Formelmasse 253.16