Learn More
Manganchlorid, Tetrahydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11477612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11477612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215533480
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kristalline Form von Mangan(II)-Chloridtetrahydrat, das in verschiedenen chemischen Anwendungen verwendet wird.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Summenformel Cl2H8MnO4
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
Formelmasse 167.27
Güte Forschung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese Chloride Tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Chloride Tetrahydrate